missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ REXO4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13442927
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
13442927 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13442927 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA528807

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: H1299, HeLaS3. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

REXO4 (REX4 Homolog, 3'-5' Exonuclease) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene includenucleic acid bindingandDNA-binding transcription factor activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène REXO4
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.18 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression REXO4
Numéro d’ordre du gène Q9GZR2
Alias de gène exonuclease hPMC2; exonuclease XPMC2; Gm111; hPMC2; Pmc2; Prevents mitotic catastrophe 2 protein homolog; REX4; REX4 homolog, 3'-5' exonuclease; REX4, RNA exonuclease 4 homolog; REX4, RNA exonuclease 4 homolog (S. cerevisiae); REXO4; RNA exonuclease 4; Xenopus prevents mitotic catastrophe 2 homolog; XPMC2; XPMC2 prevents mitotic catastrophe 2 homolog; XPMC2H
Symboles de gène(s) REXO4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human REXO4. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57109
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.