Learn More
Solution étalon de rhénium, pour AAS, 1 mg/ml de Re dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-220857 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Code produit. 10052590
Marque: Thermo Scientific Acros 196221000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhenium standard solution
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 13598-65-7, 7732-18-5
Forme physique Liquide
Formule moléculaire H4NO4Re
Concentration 997 to 1003 μg/mL of Re (4+) in water (20°C)
Numéro MDL MFCD00012377
Couleur Incolore
Solubilité solubilité dans l’eau : miscible.
Clé InChI XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES N.O[Re](=O)(=O)=O
Nom IUPAC Tétraoxorheniumuide d’ammonium
Poids moléculaire (g/mol) 268.24
CID PubChem 3084163
Quantité 100 ml
Qualité SAA