Learn More
Rhodium, 5 % sur poudre d’oxyde d’aluminium, C301099-5, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15487627
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15487627
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H36201.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rhodium est un réactif utile pour la conversation des nitriles en amines primaires et pour l’hydrogénation des anneaux aromatiques, des pyridines, des aldéhydes et des sucres. Il est également utilisé pour la réduction des oximes en amines et pour la réduction du nitrobenzène en phénylhydroxylamine à l’aide d’hydrazine hydraté en tant que source d’hydrogène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les matières organiques et les substances inflammables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC Rhodium (métal)
SMILES [Rh]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium
Note relative au nom 5% on alumina powder, C301099-5
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.