Learn More
Poudre de rhodium,325 mesh, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Conditionnement:
0.50g
2g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rhodium powder |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 0.5 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN3089 |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |
| Odeur | Odorless |