Learn More
Solution de rhodium pour ICP 1 g/l matrice HCl, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Concentration | 1000g/L |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 500 mL |
Type | Étalons de spectrométrie de masse |
Noms d’analytes ou de composants | Rh |
Solvant ou matrice | HCl 5% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-element Standard Solution for ICP. Rhodium (Rh) 1000mg/l in HCl 5% (S 047)
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.