Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Eukaryote System v2
Le système d’eucaryotes RiboMinus™ v2 fournit une isolation transcriptome absolument complète pour l’analyse de séquençage de nouvelle génération en offrant une déplétion sélective jusqu’à 99,9 % de l’ARN cytoplasmique (5S, 5.8S, 18S et 28S) et mitochondrial (12S et 16S) de l’ARN ribosomique de l’ARN total.
Marque:  Invitrogen™ A15026
1042.76 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Code produit. 15890833
  • 1144.00€ / 12 réactions
En stock
Description
Le système eucaryote RiboMinus™ v2 fournit un isolement de transcriptome vraiment complet pour l’analyse de séquençage de nouvelle génération en offrant une déplétion sélective jusqu’à 99,9 % de l’ARN ribosomique cytoplasmique (5S, 5.8S, 18S et 28S) et mitochondrial (12S et 16S) à partir de l’ARN total. Ce système de sélection contraste avec les méthodes de liaison à poly-A et bouchon, qui introduisent un biais et ne sélectionnent qu’une partie du transcriptome.
Caractéristiques du système eucaryote RiboMinus™ v2 :
  • Purification à base de microbilles magnétiques pour une purification rapide et sans interruption
  • Un flux de travail de 1 heure
  • Une plage d’entrée de 1 à 5 µg
Le système eucaryote RiboMinus™ v2 est une amélioration du système précédent (kit eucaryote RiboMinus™ pour l’ARN-Seq). Il élimine bien plus d’ARNr (cytoplasmique et mitochondrial) de l’ARN total. Lorsqu’il est utilisé avec nos kits de construction de bibliothèques pour le séquençage, le système eucaryote RiboMinus™ v2 fournit une cartographie maximale de la base de données de référence avec un biais minimum, maintenant des niveaux d’expression génétique relatifs d’espèces d’ARN encore plus petites. L’ARN total résultant après déplétion contient un ARNr contaminant minimum avec une variabilité réduite.
Le système eucaryote RiboMinus v2 est conçu pour l’élimination de l’ARNr humain, de la souris et du rat. Un module de purification à base de microbilles magnétiques est inclus pour la purification de l’ensemble du transcriptome sans modifier les niveaux d’expression de l’ARN petit ou non codant. Pour la purification sur colonne, veuillez consulter le kit eucaryote RiboMinus™ v2. Le système eucaryote RiboMinus v2 possède une plage d’entrée d’ARN de 1 à 5 µg. Pour les entrées inférieures (jusqu’à 100 ng), le système eucaryote RiboMinus™ v2 à faible entrée est recommandé.
Le système eucaryote RiboMinus™ v2 contient suffisamment de réactifs pour effectuer 12 déplétions d’ARN ribosomique.
Spécification
Spécification
• Mélange de sondes eucaryotes RiboMinus™ v2 (conserver à -20°C)
• Microbilles magnétiques RiboMinus™ (conserver à +4°C)
• 2 tampons d’hybridation (conserver à température ambiante)
• Concentrat de solution de liaison (conserver à température ambiante)
• Concentrat de solution de lavage (conserver à température ambiante)
• Microbilles de liaison d’acides nucléiques (conserver à +4°C)
ARN du transcriptome
12
Séquençage du transcriptome
Enrichissement des échantillons
souris, rat, Humain
Système Ion PGM™, système Ion Proton™, analyseur de génome Illumina™ II (GA II)
RiboMinus™
1 à 5 µg d’ARN total
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.