Learn More
Epredia™ Couteaux en acier réutilisables Richard-Allan Scientific™
Utilisez les couteaux en acier réutilisables Epredia™ Richard-Allan ScientificTM avec des microtomes ou des cryostats lorsque l’application technique l’exige.
Marque: Epredia™ 152120
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
Utilisez les couteaux en acier réutilisables Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ avec des microtomes ou des cryostats lorsque l’application technique l’exige.
- Les couteaux permanents peuvent être réaffûtés sur un aiguiseur de couteaux approprié pour une utilisation prolongée
- Le ou les boîtiers de couteau appropriés doivent être commandés avec le couteau ou les couteaux, chaque boîte contient deux couteaux
- Les couteaux profilés en C sont utilisés pour les techniques standard de paraffine et de cryo
- Les couteaux profilés en D sont utilisés pour sectionner des matériaux plus durs qui nécessitent une plus grande stabilité des couteaux
- Les couteaux en carbure de tungstène sont utilisés pour la résistance et la durabilité lors du sectionnement d’échantillons très durs ou de résine encastrée
Spécification
Profil en D avec pointe en carbure de tungstène ; 16 cm | |
D | |
Richard-Allan Scientific™ |
Couteaux en acier | |
Steel | |
16 cm |