Learn More
Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™
Réalisez simultanément la fixation et la déshydratation des échantillons grâce à Signature Series™ Pen-Fix™
87.25€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10148438
|
Epredia™
6101 |
4 x 1 gal. |
87.25€
4 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Réalisez simultanément la fixation et la déshydratation des échantillons grâce au fixateur Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series™ Pen-Fix™, un fixateur au formol d’alcool tamponné de façon exclusive.
- Excellent fixateur de coupes congelées
- Agit efficacement avec des coupes de tissus adipeux ou épais
- Le taux de pénétration est trois fois plus rapide qu’avec la formaline tamponnée neutre à 10 %
- Peut être utilisé sur tous les systèmes, ouverts ou clos, de préparation des tissus et dans la salle de macroscopie
- Usage conseillé dans la deuxième et/ou la troisième station du système de préparation des tissus comme fixateur secondaire