Learn More
Bras latéral simple à motif angle droit Pyrex™ Rotaflo™
Bras latéraux de 100 mm de long
Marque: Quickfit HP3RA/5
127.59 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bras latéraux mesurent 100 mm de long
- Bras latéraux de 100 mm de long
Spécification
Bras latéral simple | |
Verre borosilicaté | |
210 mm |
3,0 mm | |
8 mm |