Learn More
Bras latéral simple à motif angle droit Pyrex™ Rotaflo™
Bras latéraux de 100 mm de long
106.00€ - 203.00€
Spécification
Type | Bras latéral simple |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Diamètre (métrique) du bras latéral | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Diamètre (métrique) du bras latéral | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11916728
|
Quickfit
HP3RA/7 |
3,0 mm | 10 mm | 210 mm |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11996718
|
Quickfit
HP3RA/5 |
3,0 mm | 8 mm | 210 mm |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10420865
|
Quickfit
HP6RA/7 |
6,0 mm | 10 mm | 210 mm |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11956728
|
Quickfit
HP6RA/10 |
6,0 mm | 13 mm | 210 mm |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12435276
|
Quickfit
HP10RA/10 |
10,0 mm | 13 mm | 225 mm |
203.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les bras latéraux mesurent 100 mm de long
- Bras latéraux de 100 mm de long
Spécification
Bras latéral simple | |
Verre borosilicaté |