Learn More
Brady™ Inserts rigides DuraSleeve pour étiqueteuses M610 M611 et M710
Inserts rigides DuraSleeve pour étiqueteuses M610, M611 et M710
Marque:  Brady™ 312059
Informations supplémentaires : Poids : 0.04600kg
Code produit. 17897874
  • 19.26€ / 250 pièces
Expédition estimée: 23-10-2023
Description
  • Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
  • Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Spécification
Spécification
Non-adhesive
Gloss
Vinyl
Non-sterile
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
250 Labels
-40°C to +70°C
0.249 mm
0.17 in.
16 mm
White
Tape
Wire and Cable Markers
Wire and Cable Labeling
1 Label
-40°F to +158°F
0.0098 in.
4.4 x 16 mm
0.63 in.