Learn More
Ansell Gants anti-eau / résistants aux produits chimiques revêtus de PVC R074 Ringers
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
L
2XL
Conditionnement:
12 paires
Description
- Protection contre les chocs TPR sur le dessus de la main et sur la longueur totale des doigts
- Le revêtement en PVC est étanche et offre une résistance aux produits chimiques
- La doublure intérieure offre une résistance dans l’ensemble du gant
- Le revêtement de paume durable améliore les capacités de préhension
- Le manchette courte de style gantelet empêche les débris des mains
- Niveau 1 Contact Puissance thermique nominale à une exposition externe de 100°C, conformément à la méthode d’essai EN 407
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 374_2003 Microorganisme, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | PVC |
| Couleur | Rouge Hi-Vis |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Fibres d’aramide DuPont™ |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Afficher plus |