Learn More
Ansell Ringers R075 PVC-Coated Chemical Resistant/Waterproof Impact Gloves - Extended Cuff
Code produit. 16609073 Tous les produits Ansell Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
S
L
2XL
missing translation for 'unitSize'
12 paires
Code produit. 16609073
missing translation for 'mfr': Ansell 07508
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gant antichoc résistant aux produits chimiques et à la coupure avec manchette longue
  • Protection contre les chocs TPR sur le dessus de la main et sur la longueur totale des doigts
  • Le revêtement en PVC est étanche et offre une résistance aux produits chimiques
  • La doublure intérieure offre une résistance dans l’ensemble du gant
  • Le revêtement de paume durable améliore les capacités de préhension
  • Le manchette courte de style gantelet empêche les débris des mains
  • Niveau 1 Contact Puissance thermique nominale à une exposition externe de 100°C, conformément à la méthode d’essai EN 407
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 5
Certifications / conformité (Europe) EN 374_2003 Microorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
Applications Industrial
Coating Material PVC
Couleur Rouge Hi-Vis
Cut Resistance Rating ANSI A3
Finition externe Entièrement texturés
Latex Free No
Matériau Fibres d’aramide DuPont™
Type de produit Chemical-resistant Gloves
Dimensions S
Norme EN388 4441CP
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES KLMOPT
EN ISO 374-5 Oui
Type de manchette de gant Manchette
Séries R-075
Longueur (impériale) 14,5 in
Longueur (métrique) 370 mm