Learn More
Invitrogen™ RNA Control 250 with Manual
Séquence, poids moléculaire et concentration définis avec précision ultra-pur
Marque: Invitrogen™ AM7155M
224.20 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Description
Le contrôle de l’ARN Invitrogen 250 fournit une référence précise, exacte et reproductible de concentration d’ARN à utiliser avec les spectrophotomètres NanoDrop™ et est fourni dans deux tubes contenant chacun 20 μl.
Le contrôle de l’ARN 250 consiste en une seule transcription de l’ARN 2 000 nt ultra pure d’une séquence, d’un poids moléculaire et d’une concentration définis avec précision. Conditionné dans des tubes spéciaux antiadhésifs et inclut la solution de stockage d’ARN THE Invitrogen. Le contrôle de l’ARN 250 maintiendra ±5 % de la concentration indiquée et > 85 % d’intégrité de l’ARN via 5 cycles de congélation / décongélation (10 mesures en double).
- Un transcrit stable et très pur à une concentration connue avec précision.
- Utilisé pour vérifier la précision des mesures du spectrophotomètre NanoDrop.
- Fourni avec la solution de stockage d’ARN THE pour les mesures à blanc.
- Permet de réaliser 20 mesures.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, quantification de l’acide nucléique, PCR et PCR en temps réel, quantification de l’ARN, PCR en temps réel (qPCR).
Spécification
Le contrôle de l’ARN et la solution de stockage de l’ARN THE doivent être stockés à –20°C. | |
Non conjugué(e) | |
2 x 20 μl, avec manuel |
Tube | |
Ambion™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.