Learn More
Eau exempte de RNase, sans DEPC Abnova™
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
2 x 50 mL
500 mL
L’eau exempte de RNase convient aux expériences et à la recherche d’ARN.
  • L’eau exempte de RNase, sans DEPC, a été préparée à partir d’eau hautement purifiée par ultrafiltration sans traitement au DEPC.
  • Le produit a été confirmé exempt de RNase et de DNase.
  • Liquide est transparent.
Quantité 2 x 50 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • X2 Rnase-free Water, non DEPC 50 mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P404-Stocker dans un récipient fermé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium phospahte dibasic, potassium phosphate monobasic