missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More

Eau exempte de RNase, sans DEPC Abnova™
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
2 x 50 mL
500 mL
Description
- L’eau exempte de RNase, sans DEPC, a été préparée à partir d’eau hautement purifiée par ultrafiltration sans traitement au DEPC.
- Le produit a été confirmé exempt de RNase et de DNase.
- Liquide est transparent.
Spécification
Quantité | 2 x 50 mL |
Sécurité et traitement

Identifiant produit
- X2 Rnase-free Water, non DEPC 50 mL
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P404-Stocker dans un récipient fermé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium phospahte dibasic, potassium phosphate monobasic