Learn More
Eau exempte de RNase, sans DEPC Abnova™
L’eau exempte de RNase convient aux expériences et à la recherche d’ARN.
Marque: Abnova R0013.500mL
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Quantité | 500 mL |
---|
Description
- L’eau exempte de RNase, sans DEPC, a été préparée à partir d’eau hautement purifiée par ultrafiltration sans traitement au DEPC.
- Le produit a été confirmé exempt de RNase et de DNase.
- Liquide est transparent.
Identifiants chimiques
Spécification
500 mL |