missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RNF10 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13414837
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13414837 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13414837 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA530339

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Jurkat, mouse brain. Predicted reactivity: Mouse (97%), Rat (98%), Rhesus Monkey (99%), Bovine (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The protein encoded by this gene contains a ring finger motif, which is known to be involved in protein-protein interactions. The specific function of this protein has not yet been determined. EST data suggests the existence of multiple alternatively spliced transcript variants, however, their full length nature is not known.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RNF10
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression RNF10
Numéro d’ordre du gène Q3UIW5, Q8N5U6
Alias de gène AA675014; Kiaa0262; LOW QUALITY PROTEIN: RING finger protein 10; MGC126758; MGC126764; mKIAA0262; RIE2; RING finger protein 10; Rnf10; Sid 2705; Sid2705
Symboles de gène(s) RNF10
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RNF10. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 50849, 9921
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.