missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF11 Monoclonal Antibody (OTI1G7), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17681482
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17681482 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17681482 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur CF810976

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

RNF11 Monoclonal antibody specifically detects RNF11 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot

Spécification

Antigène RNF11
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1G7
Concentration See Label
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Expression IMPDH2
Numéro d’ordre du gène E9PU28, P12268, P24547
Alias de gène CGI-123; N4wbp2; NEDD4 WW domain-binding protein 2; RING finger protein 11; Rnf11; Sid 1669; SID1669
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human IMPDH2 (NP_000875) produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23918, 301005, 3615
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Lyophilized
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.