missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF149 Monoclonal Antibody (OTI12C2), TrueMAB™, OriGene

Code produit p-200013895
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17503784 30 μL -
17583774 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17503784 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA810551S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

RNF149 Monoclonal antibody specifically detects RNF149 in Human samples. It is validated for Western Blot

Spécification

Antigène RNF149
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI12C2
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression PLK4
Numéro d’ordre du gène O00444
Alias de gène 1600023E10Rik; AV037261; C76763; DNA polymerase-transactivated protein 2; DNAPTP2; E3 ubiquitin-protein ligase RNF149; Gm15832; Goliath-related E3 ubiquitin-protein ligase 4; Greul4; OTTMUSG00000026591; RING finger protein 149; RING-type E3 ubiquitin transferase RNF149; RNF149
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 307-612 of human PLK4 produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10733
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.