missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RNF181 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13425517
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13425517 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13425517 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA531008

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Jurkat. Predicted reactivity: Pig (95%), Rhesus Monkey (98%), Bovine (93%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

RNF181 binds the integrin alpha-IIb (ITGA2B)/beta-3 (ITGB3) complex and has E3 ubiquitin ligase activity (Brophy et al., 2008).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RNF181
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression Rnf181
Numéro d’ordre du gène Q9P0P0
Alias de gène 1700047F16Rik; 2500002L14Rik; 6230415N01Rik; C77350; E3 ubiquitin-protein ligase RNF181; HSPC238; RING finger protein 181; RING-type E3 ubiquitin transferase RNF181; RNF181
Symboles de gène(s) Rnf181
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RNF181. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51255
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.