missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RNF36 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13425417
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13425417 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13425417 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA530910

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: IMR32, U87-MG, MCF-7. Predicted reactivity: Chimpanzee (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a member of the RING-B-box-coiled-coil (RBCC) family and encodes a protein with an N-terminal RING finger motif, a PRY domain and a C-terminal SPRY domain. The mouse ortholog of this gene is specifically expressed in germ cells at the round spermatid stages during spermatogenesis and, when overexpressed, induces apoptosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RNF36
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression TRIM69
Numéro d’ordre du gène Q86WT6
Alias de gène 4921519C19Rik; E3 ubiquitin-protein ligase TRIM69; hCG_39321; HSD34; HSD-34; RFP-like (B30.2) domain protein; RFP-like domain-containing protein trimless; RING finger B-box coiled-coil transcription factor; ring finger protein 36; RING-type E3 ubiquitin transferase TRIM69; RNF36; testis-specific RING finger protein; Trif; Trim69; Trimless; tripartite motif containing 69; tripartite motif-containing 69; tripartite motif-containing protein 69
Symboles de gène(s) TRIM69
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RNF36. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 140691
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.