missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF39 Antibody (OTI5E10), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30143983
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30143983 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30143983 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP273927CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

RNF39 Monoclonal antibody specifically detects RNF39 in Canine,Human,Monkey,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RNF39
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone OTI5E10
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène HZF, HZFWLTP (long-term potentiation) induced RING finger protein, LIRFHZFw1, Protein HZFw, ring finger protein 39
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human RNF39(NP_079512) produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 80352
Espèces cibles Canine, Human, Monkey, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.