Learn More
Brady™ Rouleaux de marqueurs
Marque: Brady™ 226903
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Marqueurs de tuyauteries européens• Sont munis des symboles chimiques conformes aux directives européennes 67/458 et 88/379
• Obligatoire pour les tuyauteries apparentes transportant ou contenannt des substances dangereuses à tous les points de connexion, législation européenne 92/58
• Permet de travailler en toute sécurité
• Conforme à la norme européenne RAL pour le code couleur
• Marqueurs autocollants en polyester laminé, haute résistance aux UV, à des températures de -40°C à +120°C, à l'abrasion, aux intempéries et aux solvants
• Marqueurs individuels vendus par 2 ou 3 en fonction des dimensions du marqueur
• Marqueurs en rouleau vendus par 30, 220 ou 505 en fonction des dimensions du marqueur ou du diamètre du tuyau
• Marqueurs sans supports
• Marqueurs en rouleau
Spécification
European Directives 67/548 and 88/379 | |
Polyester | |
Gas | |
505/Pk. | |
100 mm |
Orange | |
Roll Marker | |
Used for Pipemarkers and safety signs | |
33 m | |
8 mm |