Learn More
Motic™ Table rotative, polariseur, série 28
Gradué pour un positionnement reproductible et spécifique du polariseur. Table rotative Motic™, le polariseur est utilisé pour améliorer le contraste de l’image et le détail des échantillons.
Marque:  Motic™ 1101000301261
Code nomenclature Nacres: MA.43
Code produit. 11994247
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Rotation sur 360°.
  • Graduation.
Spécification
Spécification
Table pivotante graduée pour polariseur
Polariseur, microscopes série 28
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Motic™ Table rotative, polariseur, série 28 > Gradué