Learn More
Scientific Industries Rotator Genie, plateforme standard
La plateforme standard Rotator Genie est un rotateur de laboratoire robuste et polyvalent doté d’une plateforme avec des bandes de fixation conçues pour tourner à 90 degrés permettant différents mouvements de mélange.Conçue pour s’adapter à la plupart des incubateurs et chambres froides.
Marque:  Scientific Industries SI-2103
Informations supplémentaires : Poids : 5.20000kg
Code produit. 15954640
  • 985.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-03-2023
Description
  • Contient une grande variété de tubes, flacons, microplaques, sachets et récipients de forme particulière à n’importe quel angle
  • La plateforme standard tourne à 90 degrés pour différents mouvements de mélange
  • Peut être utilisé dans les chambres froides et les incubateurs (à l’exception des incubateurs CO2)
  • Conçu de manière unique pour une large sélection de mouvements réglables du roulement délicat au mélange à rotation complète puissant
  • Le moteur de qualité à fonctionnement continu assure un fonctionnement silencieux et fluide.
  • Garantie 2 ans
Spécification
Spécification
5 to 35 rpm
Standard Rotator
UK Plug
40.1 x 17.8 x 40.1 cm (15.8 x 7.0 x 15.8 in.)
5.9 kg
Rotator Genie
0.25 A, 50 Hz, 230 V
CE
26 x 26 cm (10.25 x 10.25 in.)
13 lb.
Rotating tubes, flasks, microplates, bags, and odd-shaped vessels