Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 avec ensemble en verre diagonal, levage électronique
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
4165.00€ - 7940.00€
Spécification
Poids (métrique) | 13,5 kg |
---|---|
Tension | 100/240 V |
Vitesse | 10 à 280 tr/min |
À utiliser avec (application) | Évaporateur rotatif |
Surface de refroidissement | 1 500 cm2 |
Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15501090
|
BUCHI
11R300211A001 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301 |
4165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15511090
|
BUCHI
11R300211A011 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, flacon de Woulff |
4355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15541090
|
BUCHI
11R300211A041 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6485.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15521090
|
BUCHI
11R300211A021 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
6085.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15551090
|
BUCHI
11R300211A051 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15531090
|
BUCHI
11R300211A031 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
7200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15551190
|
BUCHI
11R300251A011 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, flacon de Woulff |
4560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15581190
|
BUCHI
11R300251A041 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15561190
|
BUCHI
11R300251A021 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
6300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15591190
|
BUCHI
11R300251A051 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15571190
|
BUCHI
11R300251A031 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
7410.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15561090
|
BUCHI
11R300211A101 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301 |
4675.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15571090
|
BUCHI
11R300211A111 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, flacon de Woulff |
4485.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15501100
|
BUCHI
11R300211A141 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15581090
|
BUCHI
11R300211A121 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
6220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15511100
|
BUCHI
11R300211A151 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15591090
|
BUCHI
11R300211A131 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
7335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15413224
|
BUCHI
11R300251A101 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305 |
4655.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15501200
|
BUCHI
11R300251A111 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, flacon de Woulff |
4690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15531200
|
BUCHI
11R300251A141 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6830.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15511200
|
BUCHI
11R300251A121 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
6430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15541200
|
BUCHI
11R300251A151 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7940.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15521200
|
BUCHI
11R300251A131 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
7545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
- Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
- Heating Bath B-305 can be used with either water or oil heating fluid
- Central interface compatibility to individually regulate each component
- User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Diagonal condenser
- For standard applications where height is limited
Smart Distillations
- Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
- Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
- BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
- Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
- A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
- Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
- Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
- The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
- Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
- Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
- Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
- Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Spécification
13,5 kg | |
10 à 280 tr/min | |
1 500 cm2 | |
Diagonale | |
10° à 50° | |
Évaporateur rotatif | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Évaporateur rotatif | |
100 W | |
IP 21 | |
Approuvé par CE/CSA | |
50/60 Hz | |
29/32 |