Learn More
BUCHI Évaporateur rotatif Rotavapor™ R-300
Il répond aux exigences les plus élevées en matière de commodité et de polyvalence dans les applications d’évaporation rotative. Les évaporateurs rotatifs Rotavapor™ R-300 Buchi™ sont dotés d’une conception modulaire qui facilite l’extension dans un système entièrement intégré.
Marque: BUCHI 11R300251V001
Description
- Retrait aisé du flacon et du conduit de vapeur grâce au Combi-Clip™ facile à utiliser
- Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électrique ergonomique
- Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation avec des boutons de commande placés de manière intuitive
- Extension prête à l’emploi simple à utiliser au sein d’un système entièrement intégré comprenant une interface centrale, une pompe à vide et un refroidisseur / recycleur selon vos besoins
- Choix entre bain de 5 litres à température élevée et bain de 1 litre à temps de chauffe rapide
- Large gamme d’accessoires utiles disponible : sept ensembles de verre différents, écran de protection, couvercle pour bain chauffant, distillation et détection de mousse automatiques
- Affichage numérique intégré permettant un contrôle précis de la température de chauffage, de la vitesse de rotation et de la position de l’élévateur
- Traçabilité de tous les paramètres du processus, y compris l’enregistrement et la représentation graphique des données grâce à l’interface I-300 Pro
- Alerte instantanée avec messages envoyés directement sur les appareils mobiles en cas d’écart dans le processus (uniquement avec interface I-300 / I-300 Pro)
Spécification
429 mm ; Bain : 275 mm | |
717 mm, 202 mm | |
100/240 V | |
Charge de flacon de 3 kg, bain de 5,5 L | |
20°C à 220°C | |
Assemblage de verre, conduit de vapeur, joint à vide, flacons d’évaporation et récepteur de 1 litre, liste des solvants, ensemble de tubes de refroidissement, câbles d’alimentation, câble de communication BUCHI COM 6 p. | |
Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | |
5 L | |
±1°C | |
CE / CSA | |
11R300251V001 |
Évaporateur rotatif Rotavapor R-300 Buchi avec bain-marie B-305 | |
Bain 13,5 kg, 4,2 kg | |
Bain de 606 mm, 307 mm | |
10 à 280 tr/min | |
Évaporation générale en laboratoire | |
Bain 100 w, 1 500 w | |
Vertica | |
IP 21 | |
10 à 50° | |
50/60 Hz | |
SJ 29/32 (avec flacon d’évaporation, conduit de vapeur) |