Learn More
Hettich™ Centrifugeuse ROTINA 380 R
Fournit des résultats constants et précis pour les applications d’hémoculture et de culture cellulaire / tissulaire utilisant des plaques ou des flacons. ROTINA 380 R est une centrifugeuse de paillasse de grande capacité à usage général compacte.
Marque: Hettich™
Description
- La polyvalence et la taille de la ROTINA 380 constituent un atout précieux pour tout laboratoire. Idéal pour les applications cliniques, de recherche, agroalimentaires et industrielles.
- Centrifugeuse de grande capacité robuste et stable
- Les accessoires avec confinement biologique protègent les utilisateurs des aérosols tout en garantissant une sécurité optimale, par exemple, lors de la centrifugation d’échantillons de matière infectieuse
- Système de régulation de la température avec fonction de pré-réfrigération de -20 à +40°C
- Versa-Rotor™ pour plusieurs applications
- Entièrement en acier inoxydable
- Fonctionnement silencieux
- Couvercle Easy-Lift™ / Safety-Lock™
Spécification
EN / CEI 61326-1, classe B | |
24 400 x g | |
ROTINA 380 R | |
Variante de chauffage /refroidissement : 0 à +90°C | |
1 s à 99 h. : 59 min : 59 s | |
Centrifugeuse de paillasse polyvalente | |
418 x 457 x 750 mm | |
50/60 Hz |
4 x 290 ml | |
15 000 tr/min | |
Oui | |
Non | |
-20°C à +40°C | |
5 ans | |
200/240 V |