Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoirs n°1481, 1490 et 1495
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 4417
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Adaptateur pour rotor pour portoirs Hettich
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses Rotofix et Universal
- Les centrifugeuses Universal peuvent être utilisées à la fois pour les applications standard et spéciales, elles sont économiques et permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable dans le laboratoire
- Les centrifugeuses ROTOFIX sont parfaitement équipées pour les tâches en chimie clinique et elles peuvent également jouer un rôle primordial en cytologie
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
30 mL | |
95 mm | |
1 |
Fond rond | |
26 mm | |
Rotors Hettich avec portoirs n°1481, 1490 et 1495 | |
1 |