Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoirs n°1481, 1490 et 1495
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 1348
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10173422
  • 83.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
  • Adaptateur pour rotor pour portoirs Hettich
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses Rotofix et Universal
  • Les centrifugeuses Universal peuvent être utilisées à la fois pour les applications standard et spéciales, elles sont économiques et permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable dans le laboratoire
  • Les centrifugeuses ROTOFIX sont parfaitement équipées pour les tâches en chimie clinique et elles peuvent également jouer un rôle primordial en cytologie
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
4 x 4 à 10 ml
100 mm
4
Fond rond
16 mm
Rotors Hettich avec portoirs n°1481, 1490 et 1495