Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoirs n°1481, 1490 et 1495
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 1347
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.09900kg
Code produit. 10658452
  • 78.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2024
Description
  • Adaptateur pour rotor pour portoirs Hettich
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses Rotofix et Universal
  • Les centrifugeuses Universal peuvent être utilisées à la fois pour les applications standard et spéciales, elles sont économiques et permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable dans le laboratoire
  • Les centrifugeuses ROTOFIX sont parfaitement équipées pour les tâches en chimie clinique et elles peuvent également jouer un rôle primordial en cytologie
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
15 ml
120 mm
1
Conique
17 mm
Rotors Hettich avec portoirs n°1481, 1490 et 1495