Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoirs n°1481, 1490 et 1495
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 6311
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Adaptateur pour rotor pour portoirs Hettich
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses Rotofix et Universal
- Les centrifugeuses Universal peuvent être utilisées à la fois pour les applications standard et spéciales, elles sont économiques et permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable dans le laboratoire
- Les centrifugeuses ROTOFIX sont parfaitement équipées pour les tâches en chimie clinique et elles peuvent également jouer un rôle primordial en cytologie
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
12 mL | |
100 mm | |
1 |
Conique à jupe | |
17 mm | |
Portoirs n°1481, 1490 et 1495 | |
1 |