Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoirs n°1481, 1490 et 1495
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 1339
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 12063864
  • 60.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2024
Description
  • Adaptateur pour rotor pour portoirs Hettich
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses Rotofix et Universal
  • Les centrifugeuses Universal peuvent être utilisées à la fois pour les applications standard et spéciales, elles sont économiques et permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable dans le laboratoire
  • Les centrifugeuses ROTOFIX sont parfaitement équipées pour les tâches en chimie clinique et elles peuvent également jouer un rôle primordial en cytologie
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
27 tubes de 1 ml
45 mm
27
Tubes à essai Rhesus
6 mm
Rotors Hettich avec portoirs n°1481, 1490 et 1495