Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoirs n°1481, 1490 et 1495
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 1343
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 12073864
  • 57.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-07-2024
Description
  • Adaptateur pour rotor pour portoirs Hettich
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses Rotofix et Universal
  • Les centrifugeuses Universal peuvent être utilisées à la fois pour les applications standard et spéciales, elles sont économiques et permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable dans le laboratoire
  • Les centrifugeuses ROTOFIX sont parfaitement équipées pour les tâches en chimie clinique et elles peuvent également jouer un rôle primordial en cytologie
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
9 tubes de 3 ou 4 ml
88 mm
9
Fond rond
10 mm
Rotors Hettich avec portoirs n°1481, 1490 et 1495