Learn More
Eppendorf™ Couvercles du rotor
Conçus pour une utilisation avec les rotors Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5427711007
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.22100kg
Description
- Couvercles de rotor de rechange
- Couvercles en aluminium étanches aux aérosols disponibles
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Couvercle de rotor | |
Aluminium | |
FAndash;45-24-11-HS | |
Étanche aux aérosols |