Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 07030082
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10020371
  • 193.98€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2024
Description
  • Conformes à la norme DIN ISO 1773 en plus de la norme
  • Avec rebord perlé
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
50 mm
305 mm
1 de chaque
5 L
Rebord perlé