Learn More
Falcon™ Tubes en polypropylène à fond rond
Fabriqués en PP pour offrir une excellente résistance chimique et thermique. Les tubes en polypropylène à fond rond Corning™ Falcon™ sont testés pour résister à des forces centrifuges de 3000 x g.
103.40€ - 190.12€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Description | 3000 x G |
Matériau | PP |
Jetable | Oui |
Graduated | Non |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10538272
|
Falcon™
352018 |
14 mL | 100 mm | Stérile | 17 mm |
190.12€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10519901
|
Falcon™
352002 |
5 mL | 75 mm | Non stérile | 12 mm |
103.40€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10655411
|
Falcon™
352053 |
5 mL | 75 mm | Stérile | 12 mm |
171.08€
1000 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15227843
|
Falcon™
352018 |
14 mL | 100 mm | Stérile | 17 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Tous les tubes en polypropylène de 17 × 100 mm ont des graduations imprimées de 0,5 à 14 ml par incréments de 0,5 ml
- Incluent une zone d’écriture blanche résistant aux solvants. Ils sont largement référencés dans les procédures et protocoles de laboratoire publiés (p. ex., Molecular Cloning, 2e éd., T. Maniatis et al.)
- Disponibles avec bouchon à clipser lourd, durable et à double position pour une manipulation aisée ; avec bouchon à vis ou sans bouchon
- Toutes les tailles sont fournies stériles ; la taille de 12 × 75 mm sans bouchon est également disponible. Les emballages individuels utilisent des matériaux d’emballage de style médical et permettent un accès aseptique
Spécification
Transparent | |
PP | |
Non | |
Tube à essai |
3000 x G | |
Oui | |
Sans bouchon |