missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour tubes de culture

Un excellent récipient pour le procédé de centrifugation.

Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 17679

Code nomenclature Nacres: NB.82

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11760819

  • 261.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 03-07-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
  • Fournis par kit de 2

Spécification

Spécification

Adaptateur pour centrifugeuses
de 29 à 36 mm
13650, Godet rond, 13450, Godet rond scellable avec le bouchon n°17170
7 tubes de 50 ml
de 90 à 115 mm
2
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions