Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour flacons individuels
Un excellent récipient pour le procédé de centrifugation.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 14178
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11740709
  • 297.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 28-06-2024
Description
  • Peut contenir une variété de tailles et de capacités de flacons
  • Fournis par kit de 2
Spécification
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses
61,5 mm
12510
1 flacon à fond plat de 250 ml
de 90 à 125 mm
2/boîte