Learn More
Huenersdorf™ Seau industriel noir en PEHD rond de 10,5 l avec bec verseur
Ce seau industriel, en PEHD résistant aux cassures, est très résistant aux acides, aux alcalis et à d’autres produits chimiques.
Marque: Huenersdorf™ 941200
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.51300kg
Description
ulli Avec graduations en relief et poignée en plastique /lili Résistant aux températures de minus;20 deg;C à plus;70 deg;C /lili Avec écoulement de sortie pour une manipulation en toute sécurité /lili Forme ronde /lili Marquage, impression, étiquetage, échelles individuelles et couleurs possibles sur demande /li/ulSpécification
Panier industriel | |
HDPE | |
286 mm | |
283 mm |
Oui, en relief | |
Noir | |
Plastique | |
-20°C à 70°C |