Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Barreau d’agitation magnétique cylindrique Spinbar avec anneau de rotation amovible
Les surfaces à facettes polygonales offrent une turbulence plus intense par rapport aux barreaux cylindriques lisses de taille similaire
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37111-0005
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Anneau de rotation amovible | |
5 po | |
Blanc | |
Aimant Alnico | |
127 mm |
16 mm | |
0.62 po | |
1/boîte | |
Oui | |
Cylindrique |