missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RRN3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13445377
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13445377 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13445377 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA530872

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Jurkat, K562. Predicted reactivity: Mouse (92%), Rat (91%), Rhesus Monkey (99%), Bovine (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Required for efficient transcription initiation by RNA polymerase I. Required for the formation of the competent preinitiation complex (PIC). Dissociates from pol I as a consequence of transcription. In vitro, cannot activate transcription in a subsequent transcription reaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RRN3
Applications ChIP Assay, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression RRN3
Numéro d’ordre du gène Q9NYV6
Alias de gène A-270G1.2; AL023001; E130302O19Rik; R75565; RGD1305001; RNA polymerase I-specific transcription initiation factor RRN3; Rrn3; RRN3 homolog, RNA polymerase I transcription factor; RRN3 RNA polymerase I transcription factor homolog; RRN3 RNA polymerase I transcription factor homolog (S. cerevisiae); RRN3 RNA polymerase I transcription factor homolog (yeast); Tif1a; TIF-1A; TIFIA; TIF-IA; Transcription initiation factor IA; transcription initiation factor TIF-IA
Symboles de gène(s) RRN3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RRN3. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54700
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.