missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RRS1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15674975
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15674975 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15674975 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA551055

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

RRS1 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of RRS1 protein.

Involved in ribosomal large subunit assembly. May regulate the localization of the 5S RNP/5S ribonucleoprotein particle to the nucleolus. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RRS1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression Rrs1
Numéro d’ordre du gène A1A5P2, Q15050, Q9CYH6
Alias de gène 5730466A07Rik; AA415037; D1Ertd701e; homolog of yeast ribosome biogenesis regulator; homolog of yeast ribosome biogenesis regulatory protein RRS1; KIAA0112; MNCb-2643; regulator for ribosome resistance homolog; ribosome biogenesis regulator homolog; ribosome biogenesis regulatory protein homolog; ribosome biogenesis regulatory protein RRS1 homolog; Rrr; Rrs1; RRS1 ribosome biogenesis regulator homolog; RRS1 ribosome biogenesis regulator homolog (S. cerevisiae)
Symboles de gène(s) Rrs1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthesized peptide derived from the Internal region of human RRS1 (aa 254-303).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23212, 297784, 59014
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.