Learn More
Edmund Buehler™ Interface RS232
Interface RS 232 (pour tous les modèles de contrôle) pour la communication entre le système robotique et l’agitateur
Marque: Edmund Buehler™ 0052 933
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Utilisations :
- Pour la communication entre le système robotique et l’agitateur
- Caractéristiques :
- Interface série pour systèmes industriels et robotiques
- Agitateur entièrement commandé à distance
Spécification
Interface RS 232 | |
KS 15 A Control, KS 15 B Control, SM 30 A Control, SM 30 B Control, SM 30 C Control, SM 30 AT Control, VKS 75 A Control, VKS 75 B Control |