Learn More
RTP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16898774 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16898774 20 μL 20µL
16888774 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16898774 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 189731AP20UL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Rabbit Polyclonal Antibody
Specifically promotes functional cell surface expression of olfactory receptors, but not of other GPCRs.
Spécification
Antigène RTP1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.23 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression RTP1
Numéro d’ordre du gène P59025, Q8C8C1
Alias de gène RTP1
Symboles de gène(s) Rtp1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène RTP1 Fusion Protein Ag6934
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 132112, 239766, 288006
Espèces cibles Human, Rat, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG