missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Rtp3 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), IP, ELISA
RTP3 is a protein coding gene.
Spécification
Spécification
| Antigène | Rtp3 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 |
| Expression | RTP3 |
| Numéro d’ordre du gène | Q5QGU6, Q9BQQ7 |
| Alias de gène | 3CxxC-type zinc finger protein 3; LTM1; receptor (chemosensory) transporter protein 3; receptor transporter protein 3; receptor transporting protein 3; receptor-transporting protein 3; RTP3; TMEM7; Transmembrane protein 7; Z3CXXC3; zinc finger, 3CxxC-type 3 |
| Symboles de gène(s) | RTP3 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
