Learn More
Abeba™ Chaussures en 5310 caoutchouc
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Noir
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 44 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Caoutchouc |
| Modèle | 5310 |