Learn More
Abeba™ Chaussures en 9200 caoutchouc
Résistant aux acides et aux bases. La semelle en caoutchouc est antidérapante.
Marque: Abeba™ 9200/43
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Blanc
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
9200 |
Blanc | |
43 | |
Caoutchouc |