Learn More
ROBU Rubber Sleeves
Rubber Sleeves for use with a crucible.
Marque:  ROBU 20701
Informations supplémentaires : Poids : 0.02280kg
Code produit. 16833026
  • 10.40€ / 5 pièces
Expédition estimée: 02-05-2024
Description
  • Scelle le creuset filtrant et l’adaptateur correspondant
Spécification
Spécification
Pour creusets de filtration de 8 ml
Caoutchouc naturel
26 mm
20 mm
5 / boîte